Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-morpholinecarbodithioate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR15505-1G
APOSOR15505-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR15505-1G
Methyl-4-morpholinecarbodithioate
Methyl-4-morpholinecarbodithioate


Formule: C₆H₁₁NOS₂
MW: 177,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00277256
Numéro CAS: 62604-08-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité