4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15511-1G
APOSOR15511-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15511-1G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Formule: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,44 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782040
Numéro CAS: 205672-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité