2-(Methylthio)-5-pyrimidineboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(Methylthio)pyrimidin-5-yl)boronic acid, 2-(Methylthio)pyrimidine-5-boronic acid
OR15528-250MG
APOSOR15528-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15528-250MG
2-(Methylthio)-5-pyrimidineboronic acid 97%
2-(Methylthio)-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₅H₇BN₂O₂S
MW: 170,0000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375142
Numéro CAS: 348098-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité