Ethyl-2-isopropylthiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-isopropylthiazole-4-carboxylate
OR15537-1G
APOSOR15537-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR15537-1G
Ethyl-2-isopropylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-isopropylthiazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09025787
Numéro CAS: 133047-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité