Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-2-butanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR1554-5G
APOSOR1554-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR1554-5G
1-Amino-2-butanol
1-Aminobutan-2-ol


Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 169 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059196
Numéro CAS: 13552-21-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité