3-Bromo-5-(2-hydroxyethyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Bromoisoxazol-5-yl)ethanol
OR15589-1G
APOSOR15589-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR15589-1G
3-Bromo-5-(2-hydroxyethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(2-hydroxyethyl)isoxazole
Formule: C₅H₆BrNO₂
MW: 192,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025786
Numéro CAS: 105175-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité