Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(10-Bromodecyl)phtalimide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(10-Bromodecyl)isoindoline-1,3-dione

OR1561-250MG
APOSOR1561-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1561-250MG
N-(10-Bromodecyl)phtalimide
N-(10-Bromodecyl)phtalimide


Formule: C₁₈H₂₄BrNO₂
MW: 366,3 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060521
Numéro CAS: 24566-80-1
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité