2-Bromo-4-chloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15630-25G
APOSOR15630-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR15630-25G
2-Bromo-4-chloropyridine 97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840757
Numéro CAS: 22918-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité