Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3R)-1-Benzyl-3-[(benzyloxy)methyl]piperazine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR15650-1G
APOSOR15650-1GEA 545 EUR InStock
APOSOR15650-1G
(3R)-1-Benzyl-3-[(benzyloxy)methyl]piperazine
(3R)-1-Benzyl-3-[(benzyloxy)methyl]piperazine


Formule: C₁₉H₂₄N₂O
MW: 296,407 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706360
Numéro CAS: 255723-98-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité