1-Cyclopropylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15663-1G
APOSOR15663-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15663-1G
1-Cyclopropylpiperazine
1-Cyclopropylpiperazine
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,1995 g/mol
Point d'ébullition: 43 °C/7mmHg
Densité: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06254805
Numéro CAS: 20327-23-5
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité