Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3S)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride

OR15682-5G
APOSOR15682-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15682-5G
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride


Formule: C₄H₁₀ClNO
MW: 123,58 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C
Point de fusion: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272298
Numéro CAS: 122536-94-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité