Methyl 2-(bromomethyl)-5-cyanobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-3-(methoxycarbonyl)benzonitrile, 4-Cyano-2-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR15700-250MG
APOSOR15700-250MGEA 114 EUR InStock
APOSOR15700-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-5-cyanobenzoate 95+%
Methyl 2-(bromomethyl)-5-cyanobenzoate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18251143
Numéro CAS: 421551-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité