N-Methyldopamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1575-1G
APOSOR1575-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR1575-1G
N-Methyldopamine hydrochloride 98%
N-Methyldopamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO₂·HCl
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035074
Numéro CAS: 62-32-8
EINECS: 200-528-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité