4-Allyl-5-(N-tert-butoxycarbonylaminomethyl)-1,2,4-triazole-3-thiol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1582-1G
APOSOR1582-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR1582-1G
4-Allyl-5-(N-tert-butoxycarbonylaminomethyl)-1,2,4-triazole-3-thiol 95+%
4-Allyl-5-(N-tert-butoxycarbonylaminomethyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₁₁H₁₈N₄O₂S
MW: 270,351 g/mol
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570690
Numéro CAS: 306935-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité