2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15915-1G
APOSOR15915-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR15915-1G
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₂ClNO₂S
MW: 163,58 g/mol
Point de fusion: 220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09870033
Numéro CAS: 5198-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité