Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-amino-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 3-Aminoisonicotinate, 3-Aminoisonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 3-Aminopyridine-4-carboxylate, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
OR1592-1G
APOSOR1592-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1592-1G
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788270
Numéro CAS: 14208-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité