2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-chloro-3-nitropyridine
OR15937-500MG
APOSOR15937-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15937-500MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine
2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,5572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368898
Numéro CAS: 2789-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité