Methyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
OR15941-1G
APOSOR15941-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR15941-1G
Methyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,1200 g/mol
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632117
Numéro CAS: 4774-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité