4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-thiopyran 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15951-1G
APOSOR15951-1GEA 271 EUR InStock
APOSOR15951-1G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-thiopyran 97%
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-thiopyran
Formule: C₇H₁₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879924
Numéro CAS: 950603-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité