3-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16-1G
APOSOR16-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR16-1G
3-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇ClN₂
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111882
Numéro CAS: 59843-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité