1-(Aminomethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, 1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, tert-Butyl (3-azabicyclo[3.1.0]hexan-1-ylmethyl)carbamate, tert-Butyl [(3-azabicyclo[3.1.0]hex-1-yl)methyl]carbamate
OR16003-1G
APOSOR16003-1GEA 337 EUR InStock
APOSOR16003-1G
1-(Aminomethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, 1-BOC protected
1-(Aminomethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, 1-BOC protected
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
MW: 212.289 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035741
Numéro CAS: 134574-96-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité