2-Methylpiperazine, N1-CBZ protected 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR16019-1G
APOSOR16019-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR16019-1G
2-Methylpiperazine, N1-CBZ protected 96%
2-Methylpiperazine, N1-CBZ protected
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234.294 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115058
Numéro CAS: 444666-46-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité