4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(propylamino)piperidine-1-carboxylate
OR16031-5G
APOSOR16031-5GEA 87 EUR InStock
APOSOR16031-5G
4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected 97%
4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₂₆N₂O₂
MW: 242.358 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367771
Numéro CAS: 301225-58-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité