1-Pyrimidin-2-ylethanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Pyrimidinyl)ethanone, 2-Acetylpyrimidine
OR16083-1G
APOSOR16083-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR16083-1G
1-Pyrimidin-2-ylethanone 97%
1-Pyrimidin-2-ylethanone
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08361636
Numéro CAS: 53342-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité