5-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16152-1G
APOSOR16152-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR16152-1G
5-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
5-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100144
Numéro CAS: 132522-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité