1-(2-Chloroethyl)-3-(7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-{[(2-Chloroethyl)carbamoyl]amino}-2,3-dihydro-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethyl-1H-indene
OR16158-1G
APOSOR16158-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR16158-1G
1-(2-Chloroethyl)-3-(7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)urea
Formule: C₁₇H₂₄ClN₃O₃
MW: 353,844 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109512
Numéro CAS: 1211016-69-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité