1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,3-Dihydro-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethyl-1H-inden-5-yl)imidazolidin-2-one
OR16160-1G
APOSOR16160-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR16160-1G
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
Formule: C₁₇H₂₃N₃O₃
MW: 317,383 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109514
Numéro CAS: 1209101-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité