Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétamide 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR16407-100G
APOSOR16407-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR16407-100G
Acétamide 95%
Acetamide


Formule: C₂H₅NO
Point d'ébullition: 221 °C
Point de fusion: 78…80 °C
Densité: 1.159 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité