2,6-Dimethylnicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16447-1G
APOSOR16447-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR16447-1G
2,6-Dimethylnicotinic acid 98%
2,6-Dimethylnicotinic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 168…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738677
Numéro CAS: 5860-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité