4-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1646-1G
APOSOR1646-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1646-1G
4-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
4-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,2500 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00778395
Numéro CAS: 10338-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité