5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16462-500MG
APOSOR16462-500MGEA 116 EUR InStock
APOSOR16462-500MG
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₁₃N₃
MW: 163.22 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846194
Numéro CAS: 269726-49-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité