2-Amino-3-bromo-5-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-bromo-5-picoline, 3-Bromo-5-methyl-2-pyridylamine
OR1651-10G
APOSOR1651-10GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR1651-10G
2-Amino-3-bromo-5-méthylpyridine
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068231
Numéro CAS: 17282-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité