5-Methylpyrazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methylpyrazine
OR16560-1G
APOSOR16560-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR16560-1G
5-Methylpyrazin-2-amine
5-Methylpyrazin-2-amine
Formule: C5H7N3
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437664
Numéro CAS: 5521-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité