Isoquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR16580-25G
APOSOR16580-25GEA 219 EUR InStock
APOSOR16580-25G
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075137
Numéro CAS: 6624-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité