Benzothiazol-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR16606-100G
APOSOR16606-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR16606-100G
Benzothiazol-2-ol 98%
Benzothiazol-2-ol
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,18 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022868
Numéro CAS: 934-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité