2-Amino-5-pyrimidineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, (2-Aminopyrimidin-5-yl)boronic acid
OR16625-1G
APOSOR16625-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR16625-1G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₄H₆BN₃O₂
MW: 138,92 g/mol
Point de fusion: 206…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375147
Numéro CAS: 936250-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité