1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, [6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-4-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)piperazine, 6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-boronic acid Pinacol ester
OR16630-250MG
APOSOR16630-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16630-250MG
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine 98%
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine
Formule: C₁₆H₂₆BN₃O₂
MW: 303,21 g/mol
Point de fusion: 125…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437995
Numéro CAS: 918524-63-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité