6-Bromobenzo[c]isothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2,1-benzothiazole
OR16643-250MG
APOSOR16643-250MGEA 603 EUR InStock
APOSOR16643-250MG
6-Bromobenzo[c]isothiazole 95%
6-Bromobenzo[c]isothiazole
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176692
Numéro CAS: 20712-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité