(±)-2-Amino-1-butanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
OR16670-25G
APOSOR16670-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16670-25G
(±)-2-Amino-1-butanol
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008095
Numéro CAS: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité