1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxo-1-oxa-7-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
OR16705-250MG
APOSOR16705-250MGEA 197 EUR InStock
APOSOR16705-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₃NO₂·ClH
MW: 191,655 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642911
Numéro CAS: 1314961-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité