4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylic acid
OR1678-1G
APOSOR1678-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1678-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid 98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₆
MW: 253,21 g/mol
Point de fusion: 293 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017017
Numéro CAS: 20567-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité