Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-Chlocyphos

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR16851-1G
APOSOR16851-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR16851-1G
(S)-(-)-Chlocyphos
(S)-(-)-Chlocyphos


Formule: C₁₁H₁₄ClO₄P
Point de fusion: 228…234 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055615
Numéro CAS: 98674-86-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité