tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole, N-BOC protected, tert-Butyl 5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
OR1689-250MG
APOSOR1689-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1689-250MG
tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₃
MW: 326,1857 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864710
Numéro CAS: 905710-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité