2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromoanthranilaldehyde
OR16893-5G
APOSOR16893-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR16893-5G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 200,00 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696879
Numéro CAS: 29124-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité