2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-nitrobenzenecarbaldehyde
OR16898-5G
APOSOR16898-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR16898-5G
2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 95%
2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,0200 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462865
Numéro CAS: 84459-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité