Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl-3-formyl-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected

OR1690-1G
APOSOR1690-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR1690-1G
tert-Butyl-3-formyl-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-formyl-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate


Formule: C₁₄H₁₄N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 914349-06-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité