6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1694-5G
APOSOR1694-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR1694-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03848058
Numéro CAS: 70555-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité