6-Aminopyridin-3-ol hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-hydroxypyridine hydrochloride
OR16984-1G
APOSOR16984-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR16984-1G
6-Aminopyridin-3-ol hydrochloride 95%
6-Aminopyridin-3-ol hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂O
MW: 146,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506259
Numéro CAS: 856965-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité