Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichloropyrazine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dichloropyrazine
2,5-Dichloropyrazine


Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,9781 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117886
Numéro CAS: 19745-07-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité