Diiodométhane 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17001-100G
APOSOR17001-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR17001-100G
Diiodométhane 98+%
Diiodométhane
Formule: CH₂I₂
Point d'ébullition: 180…181 °C
Point de fusion: 44382 °C
Densité: 3.322 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001079
Numéro CAS: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité